4-Bromo-N-methylaniline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
383200010 383200050
ACRO383200010EA 805 NOK
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Bromo-N-methylaniline 97%
4-Bromo-N-methylaniline
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Kokepunkt: 123…125 °C (7 mmHg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03030391
CAS-nummer: 6911-87-1
FN: 2810
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %