α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, Koshland Reagent I
388520050 388520250
ACRO388520050EA 545 NOK
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Smeltepunkt: 145…149 °C
Tetthet: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007340
CAS-nummer: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
FN: 2923
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %