2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Aminophenethyl alcohol
400930250 400931000
ACRO400930250EA 1250 NOK
ACRO400930250 ACRO400931000
2-(4-Aminophenyl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Kokepunkt: 235 - 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 104…108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007922
CAS-nummer: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %