Benzoylacetonitrile 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
402000050 402000250
ACRO402000050EA 850 NOK
ACRO402000050 ACRO402000250
Benzoylacetonitrile 98+%
Benzoylacetonitrile
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
MW: 145,16 g/mol
Kokepunkt: 160 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 78…82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001942
CAS-nummer: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.0 %