Sodium chloroacetate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 685 NOK
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Sodium chloroacetate 98%
Sodium chloroacetate
Formel: C₂H₂ClNaO₂
MW: 116,48 g/mol
Smeltepunkt: 199 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002684
CAS-nummer: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
FN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,02129
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %