4-Cyanophenyl isocyanate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
405970050 405970250
ACRO405970050EA 1875 NOK
ACRO405970050 ACRO405970250
4-Cyanophenyl isocyanate 95%
4-Cyanophenyl isocyanate
Formel: C₈H₄N₂O
MW: 144,13 g/mol
Kokepunkt: 123 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 102 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 40465-45-0
EINECS: 254-934-0
FN: 2206
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline needles or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
GC ≥94 %