3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
407000050 407000250
ACRO407000050EA 670 NOK
ACRO407000050 ACRO407000250
3,5-Dichlorosalicylaldehyde 98+%
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Kokepunkt: 723 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 91…94 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003320
CAS-nummer: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 94 °C
Titration with TBAH ≥98.0 %