Isoxazole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
412930100 412930500
ACRO412930100EA 965 NOK
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazole 99%
Isoxazole
Formel: C₃H₃NO
MW: 69,06 g/mol
Kokepunkt: 95 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 8 °C
MDL nummer: MFCD00003149
CAS-nummer: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
FN: 1993
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %