Tetrametylammonium perklorat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
420560250 420561000
ACRO420560250EA 2025 NOK
ACRO420560250 ACRO420561000
Tetrametylammonium perklorat 98%
Tetrametylammonium perklorat
Formel: C₄H₁₂ClNO₄
MW: 173,6 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Tetthet: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043207
CAS-nummer: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)