(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A14380.22EA
1550
NOK
A14380.22
A14380.14
A14380.36
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel:
C₂₀H₂₀ClOP MW: 342,8 g/mol Smeltepunkt: ∼ 190 °C (dec.) |
MDL nummer:
MFCD00011800 CAS-nummer: 4009-98-7 EINECS: 223-664-5 |