1-Adamantanemethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
B23831.06 B23831.14
B23831.06EA 855 NOK
B23831.06 B23831.14
1-Adamantanemethanol ≥98%
1-Adamantanemethanol
Purity: 98% CAS No.: 770-71-8 Molecular Formula: C11H18O Formula Weight: 166.26 Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 1853339
Formel: C₁₁H₁₈O
MW: 166,26 g/mol
Kokepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115…118 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00074751
CAS-nummer: 770-71-8
EINECS: 212-225-3