Methyl phenylpropiolate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
B24587.06
B24587.14
B24587.22
B24587.06EA
940
NOK
B24587.06
B24587.14
B24587.22
Methyl phenylpropiolate ≥97%
Methyl phenylpropiolate
Purity: 97%
CAS No.: 4891-38-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Kokepunkt: 109…110 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 26 °C Tetthet: 1,083 Flash punkt: >110 °C (230 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00041685 CAS-nummer: 4891-38-7 |