EDTA dinatrium salt, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
7124.1000EA 675 NOK
7124.1000 7124.9020
EDTA dinatrium salt, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA dinatrium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070672
CAS-nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Indeks: 12,03556
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003