1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Chloroethyl carbonochloridate
C1395-25G C1395-250G
TCIAC1395-25GEA 405 NOK
TCIAC1395-25G TCIAC1395-250G
1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (by GC)
1-Chloroethyl chloroformate
Formel: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,97 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –65 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 41°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000647
CAS-nummer: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
FN: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&vid=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %