Formaldehyd ≥37% vandig løsning stabilised USP, Ph. Eur., BP, SAFC®
Leverandør: Merck
Danger
Stabilisering: stabilisert med metanol 10 %
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.04002.1000 1.04002.2500
MERC1.04002.1000EA 0 NOK
MERC1.04002.1000 MERC1.04002.2500
Formaldehyd ≥37% vandig løsning stabilised USP, Ph. Eur., BP, SAFC®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
FN: 2209
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (iodometric) 37.0 - 38.0 %
Identity conforms
Appearance of solution Passes test
Acidity (Ph Eur, BP) Passes test
Acidity (according to USP) Passes test