Undec-10-enoic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00813.0500 8.00813.5000
8.00813.0500EA 701 NOK
8.00813.0500 8.00813.5000
Undec-10-enoic acid for syntese, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 24 °C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 146 °C
MDL nummer: MFCD00004442
CAS-nummer: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Indeks: 12,09983
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 73.7 mg/l (30 °C)
Melting Point 24 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 mbar)
Flash Point 149 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C