Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00885.0250 8.00885.1000 8.00885.9025 8.00885.9050 8.00885.9200
8.00885.0250EA 336 NOK
8.00885.0250 8.00885.1000 8.00885.9025 8.00885.9050 8.00885.9200
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106,12 g/mol
Kokepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 13 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008483
CAS-nummer: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
FN: 3272
ADR: 3,II
Merck Indeks: 12,07012
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -53 °C
Molar Mass 106.12 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (7 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.379 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 44.6 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C