2,2'-Phenyliminodiethanol for syntese
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03257.0100 8.03257.1000
8.03257.0100EA 394 NOK
8.03257.0100 8.03257.1000
2,2'-Phenyliminodiethanol for syntese
2,2'-Phenyliminodiethanol
Formel: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 181,23 g/mol
Kokepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Tetthet: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Flash punkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002845
CAS-nummer: 120-07-0
EINECS: 204-368-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 181.23 g/mol
Boiling Point 270 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 1.1 g/cm3 (60 °C)
pH 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794