Natriumhydrogensulfitt 39% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Sodium hydrogen sulphite
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
8.06356.1000EA 414 NOK
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
Natriumhydrogensulfitt 39% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogensulfitt
Formel: HNaO₃S
MW: 104,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00167602
CAS-nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
FN: 2693
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material