4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane (Kryptofix® 221) ≥98% for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: [2.2.1]Cryptand, Kryptofix® 221, 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10646.0001 8.10646.0050 8.10646.8250
8.10646.0001EA 2860 NOK
8.10646.0001 8.10646.0050 8.10646.8250
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane (Kryptofix® 221) ≥98% for syntese, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane (Kryptofix® 221)
Formel: C₁₆H₃₂N₂O₅
MW: 332,44 g/mol
Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00005108
CAS-nummer: 31364-42-8
EINECS: 250-592-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) ≥ 98
Identity (IR-spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer) ≤ 0.5