2-Mercaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14674.0250 8.14674.1000
8.14674.0250EA 460 NOK
8.14674.0250 8.14674.1000
2-Mercaptobenzotiazol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptobenzotiazol
Formel: C₇H₅NS₂
MW: 167,26 g/mol
Kokepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 177…182 °C
Tetthet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005781
CAS-nummer: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,05893
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.12 g/l (25 °C)
Melting Point 180 - 183 °C
Molar Mass 167.25 g/mol
Bulk Density 390 kg/m3
Boiling Point 260 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.000003 hPa (25 °C)
Flash Point 243 °C
Explosion Limit 15 %(V)
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (0.12 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 465 °C