Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
8.14761.0005EA 3190 NOK
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) for syntese, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Smeltepunkt: 103…107 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010012
CAS-nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 103 - 107 °C
Molar Mass 1155.58 g/mol
Hill Formula C72H60P4Pd
Chemical Formula Pd(P(C6H5)3)4