Dinatriumsuccinat for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18601.0100 8.18601.0500
8.18601.0100EA 430 NOK
8.18601.0100 8.18601.0500
Dinatriumsuccinat for syntese, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162,05 g/mol
Tetthet: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002790
CAS-nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Indeks: 12,08828
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 162.05 g/mol
pH 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)