Formaldehyd 37% vandig løsning stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Stabilisering: stabilisert med metanol 10 %
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18708.1000 8.18708.5000
8.18708.1000EA 352 NOK
8.18708.1000 8.18708.5000
Formaldehyd 37% vandig løsning stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003274
CAS-nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
FN: 2209
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Density 1.017 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material