Formaldehyd 37% vandig løsning stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Stabilisering:
stabilisert med metanol 10 %
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18708.1000
8.18708.5000
8.18708.1000EA
352
NOK
8.18708.1000
8.18708.5000
Formaldehyd 37% vandig løsning stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
Formel:
CH₂O Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00003274 CAS-nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 FN: 2209 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Density | 1.017 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |