Tetrabutylammonium hydroxide 20% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 635 NOK
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutylammonium hydroxide 20% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009425
CAS-nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
FN: 3267
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)