5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
8.20678.0001EA 540 NOK
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde zS, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Kokepunkt: 292
Smeltepunkt: 27…30 °C
Tetthet: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 79
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003234
CAS-nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Indeks: 13,04857
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3