3-Nitrophthalic anhydride for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20903.0025 8.20903.0100
8.20903.0025EA 820 NOK
8.20903.0025 8.20903.0100
3-Nitrophthalic anhydride for syntese, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalic anhydride
Formel: C₈H₃NO₅
MW: 193,12 g/mol
Smeltepunkt: 159…162 °C
MDL nummer: MFCD00005921
CAS-nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 159 - 162 °C
Molar Mass 193.11 g/mol