2-Thiouracil for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: 4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
8.21120.0100EA 1050 NOK
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
2-Thiouracil for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracil
Formel: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Smeltepunkt: 340 °C
MDL nummer: MFCD00006039
CAS-nummer: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Indeks: 12,09504
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 7.9 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 128.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Ignition Point 570 °C