6-Propyl-2-thiouracil for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22137.0025 8.22137.0100
8.22137.0025EA 610 NOK
8.22137.0025 8.22137.0100
6-Propyl-2-thiouracil for syntese, Sigma-Aldrich®
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
MW: 170,24 g/mol
Kokepunkt: 448 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215…218 °C
MDL nummer: MFCD00006041
CAS-nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Indeks: 12,08054
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point 216 - 220 °C
Molar Mass 170.22 g/mol
Bulk Density 159 kg/m3
Flash Point 300 °C
pH 6 - 7.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)