2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41859.0005 8.41859.0025
8.41859.0005EA 2275 NOK
8.41859.0005 8.41859.0025
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol for syntese, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 90…92 °C
MDL nummer: MFCD00002902
CAS-nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 124 g/l (25 °C)
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 138.17 g/mol