Eucalyptol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43788.0100 8.43788.0500
8.43788.0100EA 395 NOK
8.43788.0100 8.43788.0500
Eucalyptol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Kokepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1.5
Tetthet: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 46
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167977
CAS-nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
FN: 1993
ADR: 3 II
Merck Indeks: 12,03940
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 3.5 g/l (21 °C)
Melting Point 1.5 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 174 - 177 °C
Flash Point 49 °C
Density 0.925 g/cm3 (20 °C)