(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Leverandør: Molekula
Warning
MOLEM64295631EA 1600 NOK
MOLEM64295631
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342,8 g/mol
Smeltepunkt: 190 °C
MDL nummer: MFCD00011800
CAS-nummer: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5