N-Methylethylamine
Leverandør: Molekula
MOLEM86123311EA 3425 NOK
MOLEM86123311
N-Methylethylamine
N-Methylethylamine
Formel: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Kokepunkt: 36…37 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,6893 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00009030
CAS-nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1