1,3-Diethyl-2-thiourea
Leverandør: Molekula
MOLE34783871-1KGEA 2975 NOK
MOLE34783871-1KG
1,3-Diethyl-2-thiourea
1,3-Diethyl-2-thiourea
Formel: C₅H₁₂N₂S
MW: 132,23 g/mol
Kokepunkt: 169 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75…78 °C
Tetthet: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 186 °C
MDL nummer: MFCD00004925
CAS-nummer: 105-55-5
EINECS: 203-308-5