Tricin
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
RES3077T-A103X RES3077T-A102X
RESERES3077T-A103XEA 0 NOK
RESERES3077T-A103X RESERES3077T-A102X
Tricin
Tricine
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Smeltepunkt: 187 °C
Tetthet: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004277
CAS-nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Indeks: 13,09724