(±)-1,2-Epoksypropan, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
56671-1ML-F 56671-5ML-F
56671-1ML-FEA 380 NOK
56671-1ML-F 56671-5ML-F
(±)-1,2-Epoksypropan, Supelco®
(±)-1,2-Epoksypropan
Formel: C₃H₆O
Kokepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –37 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005126
CAS-nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
FN: 1280
ADR: 3,I
Merck Indeks: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca7f80bc766cab506eaa81e7b7bad8a164835f2&vid=0c747dd2dc68605e43cc2e6df8b05ee9407fa00a&prid=web&clid=SAPDAM