2-Brom-4-fluorbensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B2744-25G B2744-5G
TCIAB2744-25GEA 1625 NOK
TCIAB2744-25G TCIAB2744-5G
2-Brom-4-fluorbensonitril ≥98.0% (by GC)
2-Brom-4-fluorbensonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00672924
CAS-nummer: 36282-26-5
EINECS: 252-949-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=900429c4afbad44e8656de295e95b11665fb7128&vid=6723b28423286320e082488d8bc9c3399218a65a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C