3-metoksy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Methoxybutan-1-ol
M0109-25ML M0109-500ML
TCIAM0109-25MLEA 220 NOK
TCIAM0109-25ML TCIAM0109-500ML
3-metoksy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
3-metoksy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 158°C
Smeltepunkt: –85 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 64°C
MDL nummer: MFCD00002931
CAS-nummer: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b7644b6050a8a56e2913a490db3eb520e85f701&vid=0b7644b6050a8a56e2913a490db3eb520e85f701&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %