(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 425 NOK
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride 96%
(4-Chlorophenyl)acetyl chloride
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
MW: 189,04 g/mol
Kokepunkt: 85 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,292 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00037111
CAS-nummer: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %