(4-Fluorophenyl)acetyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Fluorobenzeneacetyl chloride, 4-Fluorophenylacetyl Chloride
376120010 376120050 376120250
ACRO376120010EA 625 NOK
ACRO376120010 ACRO376120050 ACRO376120250
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride 98%
(4-Fluorophenyl)acetyl chloride
Formel: (C₆H₄F)CH₂COCl
MW: 172,59 g/mol
Kokepunkt: 60 °C (8 mmHg)
Tetthet: 1,259 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00674181
CAS-nummer: 459-04-1
FN: 3265
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %