Dietylenglykolmonometyleter 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 595 NOK
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
Dietylenglykolmonometyleter 99%
Dietylenglykolmonometyleter
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Kokepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002871
CAS-nummer: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Indeks: 12,06116
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA