Trietylenglykol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
139590010 139590025 139590100
ACRO139590010EA 925 NOK
ACRO139590010 ACRO139590025 ACRO139590100
Trietylenglykol 99%
Trietylenglykol
Formel: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –7 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002880
CAS-nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Indeks: 12,09802
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %