(±)-1,2-Propandiol, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
0575-1LEA 1550 NOK
0575-1L 0575-4L
(±)-1,2-Propandiol, high purity
(±)-1,2-Propandiol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Kokepunkt: 187,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064272
CAS-nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Indeks: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=07c90df1cfb1a1c1cf53851d5098f6f5c70d7cad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Arsenic ≤0.0003%
Chloride ≤0.007 %
Heavy metals ≤0.0005%
Purity ≥99.5%
Residue on ignition ≤0.01%
Sulphate ≤0.006%
Water (KF) ≤0.2%