2-Amino-p-cresol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-4-hydroxytoluene, 1-Amino-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Amino-4-methylphenol, 2-Hydroxy-5-methylaniline
163212500 163210500
ACRO163212500EA 1050 NOK
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Kokepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 134…139 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007699
CAS-nummer: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %