3-Diethylaminopropylamine 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Diethylamino-1-propylamine, DEAPA, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, 3-Aminopropyldiethylamine, 3-(Diethylamino)propylamine
114090010 114092500 114090025
ACRO114090010EA 1025 NOK
ACRO114090010 ACRO114092500 ACRO114090025
3-Diethylaminopropylamine 99+%
3-Diethylaminopropylamine
Formel: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Kokepunkt: 168…171 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –60 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³
Flash punkt: 53 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008218
CAS-nummer: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
FN: 2684
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %