2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl alcohol, (2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methanol, (2-Bromo-3,4-dimethoxyphenyl)methanol
342210050 342210250
ACRO342210050EA 395 NOK
ACRO342210050 ACRO342210250
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Kokepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95…100 °C
MDL nummer: MFCD02093896
CAS-nummer: 54370-00-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥97.5 %