5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)methanol
331480050 331480250
ACRO331480050EA 930 NOK
ACRO331480050 ACRO331480250
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO₂
MW: 203,04 g/mol
Kokepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 106…111 °C
MDL nummer: MFCD00004618
CAS-nummer: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Indeks: 12,01460
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %