4-Chloro-3,5-xylenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 320 NOK
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Chloro-3,5-xylenol 99%
4-Chloro-3,5-xylenol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 246 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 113…116 °C
Tetthet: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 132 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002324
CAS-nummer: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,02194
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ