Nitrilotrieddiksyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
415740010 415740050 415742500 415740051
ACRO415740010EA 3550 NOK
ACRO415740010 ACRO415740050 ACRO415742500 ACRO415740051
Nitrilotrieddiksyre 99%
Nitrilotrieddiksyre
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191,14 g/mol
Kokepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 245 °C (dec.)
Tetthet: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004287
CAS-nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,06675
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %