2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
8.08625.0005EA 0 NOK
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thiodiacetic acid
Formel: C₄H₆O₄S
MW: 150,16 g/mol
Kokepunkt: 168 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 128…131 °C
Tetthet: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004359
CAS-nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,09467
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 128-131°C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material